N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951209-1G OR951209-250MG
APOSOR951209-1GEA 406 EUR
APOSOR951209-1G APOSOR951209-250MG
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922754
Núm. CAS: 76349-07-0