2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951214-1G OR951214-5G
APOSOR951214-1GEA 29 EUR
APOSOR951214-1G APOSOR951214-5G
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271842
Núm. CAS: 70639-77-9