1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951247-10G OR951247-1G OR951247-5G
APOSOR951247-10GEA 647 EUR
APOSOR951247-10G APOSOR951247-1G APOSOR951247-5G
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine
Formula: C₁₂H₁₇N
MW: 175.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655766
Núm. CAS: 91562-48-0