(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951254-1G OR951254-5G
APOSOR951254-1GEA 270 EUR
APOSOR951254-1G APOSOR951254-5G
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12911800
Núm. CAS: 518314-64-2