2-o-Tolyloxyethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Methylphenoxy)ethylamine
OR951264-1G
APOSOR951264-1GEA 55.1 EUR
APOSOR951264-1G
2-o-Tolyloxyethylamine 95%
2-o-Tolyloxyethylamine
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02598962
Núm. CAS: 26583-60-8