1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Propionylpyridine
OR951266-1G OR951266-5G
APOSOR951266-1GEA 119 EUR
APOSOR951266-1G APOSOR951266-5G
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023486
Núm. CAS: 3238-55-9