(2,3-Diclorofenil)acetato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2,3-Dichlorophenylacetate, Methyl (2,3-dichlorophenyl)acetate
OR951268-25G OR951268-5G OR951268-100G
APOSOR951268-25GEA 224 EUR
APOSOR951268-25G APOSOR951268-5G APOSOR951268-100G
(2,3-Diclorofenil)acetato de metilo 98%
(2,3-Diclorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MW: 219.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112743
Núm. CAS: 10328-87-7