2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951271-25G OR951271-5G
APOSOR951271-25GEA 81.2 EUR
APOSOR951271-25G APOSOR951271-5G
2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
2-(4-Pyridyl)-2-propanol
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071746
Núm. CAS: 15031-78-4