(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951273-25G OR951273-5G
APOSOR951273-25GEA 420 EUR
APOSOR951273-25G APOSOR951273-5G
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 96%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067113
Núm. CAS: 19131-99-8