2-(2-Clorofenil)etanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951312-100G OR951312-25G
APOSOR951312-100GEA 306 EUR
APOSOR951312-100G APOSOR951312-25G
2-(2-Clorofenil)etanol 98%
2-(2-Clorofenil)etanol
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002888
Núm. CAS: 19819-95-5