Ácido 2-cianobenzoico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR951322-25G OR951322-5G
APOSOR951322-25GEA 183 EUR
APOSOR951322-25G APOSOR951322-5G
Ácido 2-cianobenzoico 96%
Ácido 2-cianobenzoico
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. de fusión: 212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045796
Núm. CAS: 3839-22-3