2-Bromo-1-cyclopropylethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951324-25G OR951324-5G
APOSOR951324-25GEA 82.8 EUR
APOSOR951324-25G APOSOR951324-5G
2-Bromo-1-cyclopropylethanone 97%
2-Bromo-1-cyclopropylethanone
Formula: C₅H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460238
Núm. CAS: 69267-75-0