2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951327-1G OR951327-25G OR951327-5G
APOSOR951327-1GEA 0 EUR
APOSOR951327-1G APOSOR951327-25G APOSOR951327-5G
2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00590384
Núm. CAS: 50790-29-9