3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(1-Hydroxyethyl)phenol, 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
OR951348-5G
APOSOR951348-5GEA 94.4 EUR
APOSOR951348-5G
3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 98%
3-Hydroxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238621
Núm. CAS: 2415-09-0