Alcohol o,α-dimetilbencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Alcohol α,2-dimetilbencilico
OR951356-25G
APOSOR951356-25GEA 101 EUR
APOSOR951356-25G
Alcohol o,α-dimetilbencilico 95%
Alcohol o,α-dimetilbencilico
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046632
Núm. CAS: 7287-82-3