2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR951370-1G OR951370-250MG
APOSOR951370-1GEA 406 EUR
APOSOR951370-1G APOSOR951370-250MG
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922757
Núm. CAS: 112777-30-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR