Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: C-Phenyl-c-pyridin-4-yl-methylamine
OR951385-100MG OR951385-1G OR951385-250MG
APOSOR951385-100MGEA 48 EUR
APOSOR951385-100MG APOSOR951385-1G APOSOR951385-250MG
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine
Formula: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,240 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06589768
Núm. CAS: 58088-57-6