Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951387-1G OR951387-5G
APOSOR951387-1GEA 56.7 EUR
APOSOR951387-1G APOSOR951387-5G
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08692534
Núm. CAS: 177478-49-8