2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951392-1G OR951392-5G
APOSOR951392-1GEA 226 EUR
APOSOR951392-1G APOSOR951392-5G
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₄
MW: 170,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659014
Núm. CAS: 15935-95-2