6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951394-1G
APOSOR951394-1GEA 68.3 EUR
APOSOR951394-1G
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 98%
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile
Formula: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835352
Núm. CAS: 35857-89-7