3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethylpyridin-3-amine
OR9514-100G OR9514-25G OR9514-5G
APOSOR9514-100GEA 163 EUR
APOSOR9514-100G APOSOR9514-25G APOSOR9514-5G
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646409
Núm. CAS: 3430-33-9
EINECS: 222-332-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III