3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951424-1G OR951424-5G
APOSOR951424-1GEA 55.1 EUR
APOSOR951424-1G APOSOR951424-5G
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204133
Núm. CAS: 59564-59-9