L-Valine methyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951448-100G
OR951448-500G
APOSOR951448-100GEA
0
EUR
APOSOR951448-100G
APOSOR951448-500G
L-Valine methyl ester hydrochloride 98%
L-Valine methyl ester hydrochloride
Formula:
C₆H₁₄ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012497 Núm. CAS: 6306-52-1 |