4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Methylsulphonyl)benzyl Alcohol
OR951461-25G
APOSOR951461-25GEA 71.2 EUR
APOSOR951461-25G
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425695
Núm. CAS: 22821-77-8