2-Pyrimidineacetic acid 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR951464-1G OR951464-250MG OR951464-5G
APOSOR951464-1GEA 0 EUR
APOSOR951464-1G APOSOR951464-250MG APOSOR951464-5G
2-Pyrimidineacetic acid 98%
2-Pyrimidineacetic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04973302
Núm. CAS: 66621-73-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR