5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951470-1G OR951470-250MG
APOSOR951470-1GEA 252 EUR
APOSOR951470-1G APOSOR951470-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1772 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566765
Núm. CAS: 917364-11-5