5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR951491-1G OR951491-250MG
APOSOR951491-1GEA 26.1 EUR
APOSOR951491-1G APOSOR951491-250MG
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846936
Núm. CAS: 796729-03-8