1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951494-1G OR951494-5G
APOSOR951494-1GEA 24.4 EUR
APOSOR951494-1G APOSOR951494-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
Formula: C₈H₉Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01123279
Núm. CAS: 74877-07-9