2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Methoxyphenoxy)ethylamine
OR951497-1G OR951497-5G
APOSOR951497-1GEA 133 EUR
APOSOR951497-1G APOSOR951497-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.21 g/mol
Pto. Ebullición: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02598966
Núm. CAS: 6487-86-1