4-Iodo-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Phe(4-I)-OH
OR9515-1G OR9515-5G OR9515-25G
APOSOR9515-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9515-1G APOSOR9515-5G APOSOR9515-25G
4-Iodo-L-phenylalanine
4-Iodo-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀INO₂
MW: 291.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002602
Núm. CAS: 24250-85-9