6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951504-1G OR951504-5G
APOSOR951504-1GEA 81.2 EUR
APOSOR951504-1G APOSOR951504-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09034966
Núm. CAS: 49716-18-9