Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951508-1G OR951508-250MG
APOSOR951508-1GEA 0 EUR
APOSOR951508-1G APOSOR951508-250MG
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071250
Núm. CAS: 362703-20-6