Ethyl-3-aminopicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-aminopicolinate, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
OR951533-10G OR951533-5G
APOSOR951533-10GEA 88.6 EUR
APOSOR951533-10G APOSOR951533-5G
Ethyl-3-aminopicolinate 98%
Ethyl-3-aminopicolinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661294
Núm. CAS: 27507-15-9