5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951540-1G OR951540-5G
APOSOR951540-1GEA 59.6 EUR
APOSOR951540-1G APOSOR951540-5G
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0368 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11518965
Núm. CAS: 337958-60-8