Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Hydroxythieno[3,2-b]pyridine
OR951575-5G
APOSOR951575-5GEA 63.8 EUR
APOSOR951575-5G
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Formula: C₇H₅NOS
MW: 151,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863636
Núm. CAS: 107818-20-2