3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
OR9516-100G
APOSOR9516-100GEA 140 EUR
APOSOR9516-100G
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Pto. de fusión: 292…295 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005235
Núm. CAS: 3112-31-0