Methyl-3-aminopicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951644-1G OR951644-25G
APOSOR951644-1GEA 0 EUR
APOSOR951644-1G APOSOR951644-25G
Methyl-3-aminopicolinate 98%
Methyl-3-aminopicolinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08695602
Núm. CAS: 36052-27-4