Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951648-1G OR951648-250MG
APOSOR951648-1GEA 0 EUR
APOSOR951648-1G APOSOR951648-250MG
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656766
Núm. CAS: 123531-52-2