2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR951649-100MG OR951649-1G OR951649-250MG
APOSOR951649-100MGEA 82.8 EUR
APOSOR951649-100MG APOSOR951649-1G APOSOR951649-250MG
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198893
Núm. CAS: 56035-64-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR