C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1-Phenylcyclopentyl)methylamine
OR951666-10G OR951666-1G OR951666-5G
APOSOR951666-10GEA 754 EUR
APOSOR951666-10G APOSOR951666-1G APOSOR951666-5G
C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride 95%
C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈ClN
MW: 211,74 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01211603
Núm. CAS: 17511-89-6