2-Methyl-1,8-naphthyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951676-1G OR951676-5G
APOSOR951676-1GEA 0 EUR
APOSOR951676-1G APOSOR951676-5G
2-Methyl-1,8-naphthyridine 98%
2-Methyl-1,8-naphthyridine
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04066717
Núm. CAS: 1569-16-0