1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidone, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidinone
OR951681-1G
OR951681-5G
APOSOR951681-1GEA
66.7
EUR
APOSOR951681-1G
APOSOR951681-5G
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O MW: 176,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00100993 Núm. CAS: 13691-22-0 |