2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951707-1G OR951707-250MG
APOSOR951707-1GEA 647 EUR
APOSOR951707-1G APOSOR951707-250MG
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14636712
Núm. CAS: 15001-71-5