2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951747-1G OR951747-250MG
APOSOR951747-1GEA 364 EUR
APOSOR951747-1G APOSOR951747-250MG
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16495889
Núm. CAS: 57276-65-0