1-(3-Chlorophenyl)ethanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3-Chlorophenyl)ethan-1-amine
OR951752-5G
APOSOR951752-5GEA 277 EUR
APOSOR951752-5G
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine 98%
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05215231
Núm. CAS: 24358-43-8