1-Chloro-6-methylisoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951758-100MG OR951758-1G OR951758-250MG
APOSOR951758-100MGEA 56.7 EUR
APOSOR951758-100MG APOSOR951758-1G APOSOR951758-250MG
1-Chloro-6-methylisoquinoline 97%
1-Chloro-6-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177.6302 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110400
Núm. CAS: 209286-73-7