4-Cloro-3,5-dinitrotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9518-10G
OR9518-1G
APOSOR9518-10GEA
72.5
EUR
APOSOR9518-10G
APOSOR9518-1G
4-Cloro-3,5-dinitrotolueno
4-Cloro-3,5-dinitrotolueno
Formula:
C₇H₅ClN₂O₄ Pto. de fusión: 114…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060535 Núm. CAS: 5264-65-3 |