5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR951828-1G OR951828-250MG
APOSOR951828-1GEA 111 EUR
APOSOR951828-1G APOSOR951828-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11226918
Núm. CAS: 878197-68-3