2-Chloro-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethanone ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951841-1G OR951841-5G
APOSOR951841-1GEA 415 EUR
APOSOR951841-1G APOSOR951841-5G
2-Chloro-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethanone ≥98%
2-Chloro-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618417
Núm. CAS: 64089-34-5