5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951851-1G
OR951851-5G
APOSOR951851-1GEA
94.4
EUR
APOSOR951851-1G
APOSOR951851-5G
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula:
C₄H₅ClN₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08445357 Núm. CAS: 1192-81-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...